Learn More
2-acétamido-2-désoxy-alpha-D-glucopyranose, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10687622 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10687622 100 g Flacon en plastique 100g
10386160 25 g Flacon en plastique 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10687622 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 102561000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10036-64-3
Formule moléculaire C8H15NO6
Poids moléculaire (g/mol) 221.21
Numéro MDL MFCD00064359
Clé InChI OVRNDRQMDRJTHS-PSLNIYNBNA-N
Synonyme n-acetyl-alpha-d-glucosamine, alpha-glcnac, alpha-d-glcnac, 2-acetamido-2-deoxy-alpha-d-glucopyranose, unii-t13ti5gh3d, 2-acetylamino-2-deoxy-a-d-glucopyranose, t13ti5gh3d, 2-acetylamino-2-deoxy-alpha-d-glucopyranose, n-2s,3r,4r,5s,6r-2,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-3-yl acetamide, n-2s,3r,4r,5s,6r-2,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-3-yl acetamide
CID PubChem 82313
ChEBI CHEBI:44278
Nom IUPAC N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-3-yl]acétamide
SMILES CC(=O)N[C@H]1[C@@H](O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Acetamido-2-deoxy-α-D-glucopyranose
Note relative au nom 99.5+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 1.0% max. (105°C, 4 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Beilstein 31, 170
Merck Index 10, 4318
Conditions de rotation spécifiques + 41.00 (20.00°C c=2,H2O)
Rotation spécifique +39° to +43° (20°C, 589nm) (c=2, water)
Poids de la formule 221.21
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Forme physique Poudre