Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-acetamido-2-désoxy-D-glucopyranose, 98 %
Code produit. 10460521 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
Code produit. 10460521
Marque: Thermo Scientific Chemicals 270940100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7512-17-6
Formule moléculaire C8H15NO6
Poids moléculaire (g/mol) 221.21
Numéro MDL MFCD00061615
Clé InChI OVRNDRQMDRJTHS-WZWLWIOANA-N
Synonyme N-Acetyl-D-glucosamine
Nom IUPAC N-[(3R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamide
SMILES CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucopyranose
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 2% max. (105°C, 4 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Merck Index 15, 4494
Conditions de rotation spécifiques + 42.00 (20.00°C c=2,water,2 hrs)
Rotation spécifique +39° to +45° (20°C, 589nm) (c=2, H2O, after 2 hrs)
Poids de la formule 221.21
Pourcentage de pureté ≥97.5% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline