Learn More
Ester méthylique de l'acide 2-acétamido-3-acétoxybenzoïque, TRC
Code produit 30309246
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30309246 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30309246 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA168095100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Acetamido-3-acetoxybenzoic Acid Methyl Ester
CAS 100193-10-0
Formule moléculaire C12H13NO5
Quantité 100 mg
Synonyme N-Acetyl-3-hydroxyanthranilic Acid Methyl Ester Acetate, 2-(Acetylamino)-3-(acetyloxy)benzoic Acid Methyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C12H13NO5/c1-7(14)13-11-9(12(16)17-3)5-4-6-10(11)18-8(2)15/h4-6H,1-3H3,(H,13,14)
SMILES COC(=O)c1cccc(OC(=O)C)c1NC(=O)C
Nom IUPAC 2-acétamido-3-acétyloxybenzoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 251.24
Poids de la formule 251.0794