Learn More
Ester méthylique de l'acide 2-acétamido-3-acétoxybenzoïque, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Acetamido-3-acetoxybenzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 100193-10-0 |
| Formule moléculaire | C12H13NO5 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | N-Acetyl-3-hydroxyanthranilic Acid Methyl Ester Acetate, 2-(Acetylamino)-3-(acetyloxy)benzoic Acid Methyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H13NO5/c1-7(14)13-11-9(12(16)17-3)5-4-6-10(11)18-8(2)15/h4-6H,1-3H3,(H,13,14) |
| SMILES | COC(=O)c1cccc(OC(=O)C)c1NC(=O)C |
| Nom IUPAC | 2-acétamido-3-acétyloxybenzoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 251.24 |
| Poids de la formule | 251.0794 |