Learn More
2-Acétamido-3-O-(D-1-carboxyéthyle)-2-désoxy-2-D-glucose, TRC
Code produit 30179192
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30179192 50 mg 50mg
30178957 25 mg 25mg
30179069 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30179192 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA14826550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10597-89-4
Formule moléculaire C11H19NO8
Poids moléculaire (g/mol) 293.27
Synonyme N-Acetylmuramic Acid;
Nom IUPAC (2R)-2-[(2R,3R,4R,5R)-2-acétamido-4,5,6-trihydroxy-1-oxoxhexane-3-yl]acide oxypropanoïque
SMILES C[C@@H](O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@H](NC(=O)C)C=O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Acetamido-3-O-(D-1-carboxyethyl)-2-deoxy-2-D-glucose
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H19NO8/c1-5(11(18)19)20-10(9(17)8(16)4-14)7(3-13)12-6(2)15/h3,5,7-10,14,16-17H,4H2,1-2H3,(H,12,15)(H,18,19)/t5-,7+,8-,9-,10-/m1/s1
Poids de la formule 293.1111