Learn More
Azide de 2-acétamido-4,6-O-benzylidène-2-désoxy-β-D-glucopyranosyle, TRC
Code produit 30322957
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30322957 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30322957 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA168103100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Acetamido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyl Azide
CAS 168397-51-1
Formule moléculaire C15H18N4O5
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H18N4O5/c1-8(20)17-11-12(21)13-10(23-14(11)18-19-16)7-22-15(24-13)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-15,21H,7H2,1H3,(H,17,20)
SMILES CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H]2O[C@@H](OC[C@H]2O[C@H]1N=[N+]=[N-])c3ccccc3
Nom IUPAC N-(6-azido-8-hydroxy-2-phényl-4,4a,6,7,8,8a-HCexhydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-7-yl)acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 334.33
Poids de la formule 334.1277