Learn More
Ester pinacolique de l'acide 2-acétamido-4-(trifluorométhyl)phénylboronique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Acetamido-4-(trifluoromethyl)phenylboronic Acid Pinacol Ester |
| CAS | 1150271-57-0 |
| Formule moléculaire | C15H19BF3NO3 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | N-[2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-acetamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H19BF3NO3/c1-9(21)20-12-8-10(15(17,18)19)6-7-11(12)16-22-13(2,3)14(4,5)23-16/h6-8H,1-5H3,(H,20,21) |
| SMILES | O=C(C)NC(C=C(C(F)(F)F)C=C1)=C1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2 |
| Nom IUPAC | N-[2-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxarolan-2-yl)-5-(trifluorométhyl)phényl]acétamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 329.12 |
| Poids de la formule | 329.141 |