Learn More
Alfa Aesar™ 2-Acetamido-5-acide bromobenzoïque, 98 %
Code produit 11351527
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11351527 25 g 25g
11341527 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11351527 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur L02139.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 38985-79-4
Formule moléculaire C9H7BrNO3
Poids moléculaire (g/mol) 257.06
Numéro MDL MFCD00040904
Clé InChI QVABAFHRLMDDLM-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 520935
Nom IUPAC Acide2-acétamido-5-bromobenzoïque
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(Br)C=C1C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Acetamido-5-bromobenzoic acid
Point de fusion 222°C to 224°C
Quantité 25 g
Beilstein 882463
Synonyme 5-bromo-2-acetamidobenzoic acid, 2-acetamino-5-bromobenzoic acid, n-acetyl-5-bromo-anthranilic acid, 2-acetylamino-5-bromobenzoic acid, n-acetyl-5-bromoanthranilic acid, 2-acetamido-5-bromobenzoic acid, benzoic acid,2-acetylamino-5-bromo, benzoic acid, 2-acetylamino-5-bromo
Poids de la formule 258.07
Pourcentage de pureté 98%