Learn More
Acide 2-acétamido-6-chlorobenzoïque, 99 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Acetamido-6-chlorobenzoic acid |
| Point de fusion | 216°C to 218°C |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 784450 |
| Poids de la formule | 213.62 |
| Pourcentage de pureté | 99% |