Learn More
2-acétamidophénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10492942 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10492942 100 g Flacon en plastique 100g
10006812 25 g Flacon en plastique 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10492942 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 102311000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 614-80-2 | Molecular Formula: C8H9NO2 | Molecular Weight: 151.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 614-80-2
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.16
Numéro MDL MFCD00002181
Clé InChI ADVGKWPZRIDURE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-acetamidophenol, n-2-hydroxyphenyl acetamide, 2'-hydroxyacetanilide, o-hydroxyacetanilide, 2-acetaminophenol, 2-hydroxyacetanilide, o-acetamidophenol, o-acetylamino phenol, 2-acetylamino phenol, o-acetaminophenol
CID PubChem 11972
Nom IUPAC N-(2-hydroxyphényl)acétamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Acetamidophenol
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 207°C to 210°C
Couleur Marron à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3CONHC6H4OH
Quantité 100 g
Beilstein 13,37
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohol,alkaline solutions,slightly in methanol
Poids de la formule 151.16
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Acetamidophenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement