Learn More
2-Acétamidophénol, TRC
Code produit 17972535
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
100mg
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17972535 10 g 10g
17954675 1 g 1g
17920585 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17972535 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA15849010G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 614-80-2
Formule moléculaire C8 H9 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 151.16
Synonyme N-(2-Hydroxyphenyl)-acetamide, Paracetamol Imp. A (EP), 2-Acetamidophenol, Acetamide, N-(2-hydroxyphenyl)-, Acetanilide, 2'-hydroxy- (7CI,8CI), Acetanilide, o-hydroxy- (3CI), 2-(Acetylamino)phenol, 2-(N-Acetylamino)phenol, 2-Acetaminophenol, 2-Hydroxyacetanilide, 2'-Hydroxyacetanilide, N-Acetyl-2-aminophenol, N-Acetyl-o-aminophenol, NSC 3989, Orthocetamol, o-(Acetylamino)phenol, o-Acetamidophenol, o-Acetaminophenol, o-Hydroxyacetanilide
Nom IUPAC N-(2-hydroxyphényl)acétamide
SMILES CC(=O)Nc1ccccc1O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2-Hydroxyphenyl)-acetamide (2-Acetamidophenol)
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-4-2-3-5-8(7)11/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
Poids de la formule 151.0633