Learn More
Bromure de 2-acétoxyisobutyryle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11446780
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11446780 100 g 100g
11426780 5 g -
11436780 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11446780 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11592.22
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 40635-67-4 | C6H9BrO3 | 209.039 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40635-67-4
Formule moléculaire C6H9BrO3
Poids moléculaire (g/mol) 209.039
Numéro MDL MFCD00040923
Clé InChI OOKAXSHFTDPZHP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-acetoxyisobutyryl bromide, 2-acetoxy-2-methylpropionyl bromide, 1-bromocarbonyl-1-methylethyl acetate, alpha-acetoxy-isobutyryl bromide, a-acetoxyisobutyryl bromide, alpha-acetoxyisobutyryl bromide, 2-acetoxyisobutyryl bromide;2-acetoxy-2-methylpropionyl bromide, propanoyl bromide, 2-acetyloxy-2-methyl, aibb, pubchem17437
CID PubChem 2724715
Nom IUPAC (1-bromo-2-méthyl-1-oxopropan-2-yl) acétate
SMILES CC(=O)OC(C)(C)C(=O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Acetoxyisobutyryl bromide
Densité 1.42
Point d’ébullition 100°C to 110°C (25 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.457
Quantité 100 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 2432585
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 209.05
Pourcentage de pureté 96%