Learn More
Chlorure de 2-acétoxyisobutyryle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11384384
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11384384 50 g 50g
11374384 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11384384 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00957.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40635-66-3
Formule moléculaire C6H9ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 164.585
Numéro MDL MFCD00000708
Clé InChI RBTCRFLJLUNCLL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-acetoxyisobutyryl chloride, 1-chlorocarbonyl-1-methylethyl acetate, 2-acetoxy-2-methylpropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-acetyloxy-2-methyl, 2-acetoxyisobutyroyl chloride, 2-chloro-1,1-dimethyl-2-oxoethyl acetate, acmc-1an8z, 2-acetoxyisobutyrylchloride, acetoxyisobutyric acid chloride, acetoxy-iso-butyrylchloride
CID PubChem 123496
Nom IUPAC (1-chloro-2-méthyl-1-oxopropan-2-yl) acétate
SMILES CC(=O)OC(C)(C)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Acetoxyisobutyryl chloride
Densité 1.15
Point d’ébullition 55°C to 56°C (6 mmHg)
Point d’éclair 68°C (154°F)
Indice de réfraction 1.429
Quantité 50 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 507772
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 164.59
Pourcentage de pureté 98%