Learn More
2-Acétyl-1-naphthol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2-acetyl-1-naphthol and 1-acetyl-2-naphthol with triphosgene gave naphtho[1,2-e]-1,3-oxazines, naphtho[2,1-e]-1,3-oxazines or their spiro dimers depending on the molar ratio of triphosgene used for the cyclization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 2acétyl-1-naphthol et le 1-acétyl-2-naphthol associé au triphosgène donnent des naphtho[1,2-e]-1,3-oxazines, naphtho[2,1-e]-1,3-oxazines ou leurs spiro-dimères en fonction du rapport molaire du triphosgène utilisé dans la cyclisation.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Acetyl-1-naphthol |
| Point de fusion | 98°C to 100°C |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 1868084 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 186.21 |
| Pourcentage de pureté | 99% |