Learn More
2-Acétyl-3-aminothiophène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11388505
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11388505 250 mg 250mg
11378505 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11388505 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10563.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 31968-33-9 | C6H7NOS | 141.188 g/mol
Dithienopyridines was synthesised from 2-Acetyl-3-aminothiophene. Also used as fine Intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Les dithienopyridines ont été synthétisés à partir de 2-acétyl-3-aminothiophène. Également utilisé comme intermédiaire fin.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31968-33-9
Formule moléculaire C6H7NOS
Poids moléculaire (g/mol) 141.188
Numéro MDL MFCD00052585
Clé InChI MMLSKDGCLMDHAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-acetyl-3-aminothiophene, 1-3-aminothiophen-2-yl ethanone, ethanone, 1-3-amino-2-thienyl, ethanone,1-3-amino-2-thienyl, pubchem20830, acmc-1co94, 1-3-aminothien-2-yl ethanone, 2-acetylthiophene-3-amine, 1-3-amino-2-thiophenyl ethanone
CID PubChem 2735233
Nom IUPAC 1-(3-aminothiophène-2-yl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=CS1)N
Specifikationer
Nom chimique ou matériau 2-Acetyl-3-aminothiophene
Point de fusion 84°C to 88°C
Point d’ébullition 120°C to 125°C (0.8 mmHg)
Quantité 250 mg
Beilstein 1635973
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 141.19
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.