Learn More
2-acétyl-3-bromothiophène, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11374556
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11374556 25 g 25g
11354556 1 g 1g
11364556 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11374556 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20113.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42877-08-7
Formule moléculaire C6H5BrOS
Poids moléculaire (g/mol) 205.07
Numéro MDL MFCD00794287
Clé InChI ZUXPELAHJQSZTE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-acetyl-3-bromothiophene, 1-3-bromothiophen-2-yl ethanone, 1-3-bromothiophen-2-yl ethan-1-one, 1-3-bromo-2-thienyl-1-ethanone, bromothienylethanone, 1-3-bromothien-2-yl ethanone, 1-3-bromo-2-thienyl ethanone, pubchem7280, acmc-20ai7w
CID PubChem 2764496
SMILES CC(=O)C1=C(Br)C=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Acetyl-3-bromothiophene
Point de fusion 41°C to 45°C
Point d’ébullition 102°C to 105°C (4 mmHg)
Indice de réfraction 1.614
Quantité 25 g
Beilstein 116973
Sensibilité Light sensitive
Nom IUPAC 1-(3-bromothiophèn-2-yl)éthanone
Poids de la formule 205.07
Pourcentage de pureté 97%