Learn More
2-Acétyl-3-méthylpyrazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Acetyl-3-methylpyrazine |
| Densité | 1.105 |
| Point d’ébullition | 265°C to 266°C |
| Point d’éclair | >100°C (212°F) |
| Indice de réfraction | 1.522 |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 742438 |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Poids de la formule | 136.15 |
| Pourcentage de pureté | 98% |