Learn More
2-acétyl-4-(1,2,3,4-tétrahydroxybutyl)imidazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15498296
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15498296 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15498296 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63416.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-acétyl-4-(1,2,3,4-tétrahydroxybutyl)imidazole utilisé pour le traitement des troubles auto-immuns.
Solubilité
Soluble dans l’eau distillée, DMSO (> 5 mg/ml), transparent (chauffé) et PBS pH 7,2 (∼0,15 mg/ml).
Notes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Acetyl-4-(1,2,3,4-tetrahydroxybutyl)imidazole
CAS 94944-70-4
Couleur Blanc à marron
Formule moléculaire C9H14N2O5
Numéro MDL MFCD08752516
Quantité 250 mg
Synonyme 2-athbi, 2-acetyl-4 5-tetrahydroxybutylimidazole, unii-hw195j55g1, thi, 2-acetyl-5-tetrahydroxybutyl imidazole, 2-acetyl-4-tetrahydroxybutylimidazole, ethanone, 1-4-1,2,3,4-tetrahydroxybutyl-1h-imidazol-2-yl-, 1r-1r*,2s*,3r*, 2-acetyl-4 5-1,2,3,4-tetrahydroxybutyl-imidazole thi, 1-5-1r,2s,3r-1,2,3,4-tetrahydroxybutyl-1h-imidazol-2-yl ethanone, 2-acetyl-4-tetrahydroxybutyl imidazole; 1-5-1r,2s,3r-1,2,3,4-tetrahydroxybutyl-1h-imidazol-2-yl-ethanone
Informations sur la solubilité Soluble in distilled water,DMSO (>5mg/ml),clear (warmed),and PBS pH 7.2 (∽0.15mg/ml).
Clé InChI CQSIXFHVGKMLGQ-BWZBUEFSSA-N
SMILES CC(=O)C1=NC=C(N1)C(C(C(CO)O)O)O
Nom IUPAC 1-[5-[(1R,2S,3R)-1,2,3,4-tétrahydroxybutyle]-1H-imidazol-2-yl]éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 230.22
CID PubChem 108037
Poids de la formule 230.22
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre