Learn More
2-acétyl-5-bromothiophène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10567763 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10567763 5 g -
10083610 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10567763 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 308330050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 5370-25-2 | C6H5BrOS | 205.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5370-25-2
Formule moléculaire C6H5BrOS
Poids moléculaire (g/mol) 205.07
Numéro MDL MFCD00014528
Clé InChI IGBZCOWXSCWSHO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-acetyl-5-bromothiophene, 1-5-bromothiophen-2-yl ethanone, ethanone, 1-5-bromo-2-thienyl, 1-5-bromo-2-thienyl ethan-1-one, 1-5-bromothiophen-2-yl ethan-1-one, 5-bromo-2-thienyl methyl ketone, 2-acetyl-5-bromo thiophene, ketone, 5-bromo-2-thienyl methyl, 2-acetyl-5-bromo-thiophene, 1-5-bromo-2-thienyl ethanone
CID PubChem 79335
Nom IUPAC 1-(5-bromothiophèn-2-yl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(S1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Acetyl-5-bromothiophene
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 93°C to 96°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 103°C (4.0 mmHg)
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 205.07
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Flocons cristallins ou poudre