Learn More
2-acétyl-5-chlorothiophène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Acetyl-5-chlorothiophene |
| Point de fusion | 44°C to 48°C |
| Point d’ébullition | 117°C to 118°C (17 mmHg) |
| Point d’éclair | 108°C (226°F) |
| Quantité | 50 g |
| Numéro UN | UN2811 |
| Beilstein | 113936 |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Poids de la formule | 160.62 |
| Pourcentage de pureté | 99% |