Learn More
2-Acetyl-5-chlorothiophene, 99%, Thermo Scientific™
Code produit 10147663 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10147663 25 g Flacon en verre 25g
10023690 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10147663 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 306700250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6310-09-4
Poids moléculaire (g/mol) 160.62
Numéro MDL MFCD00005444
Clé InChI HTZGPEHWQCRXGZ-UHFFFAOYSA-N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Acetyl-5-chlorothiophene
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 43.0°C to 47.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 117.0°C to 118.0°C
Point d’éclair 108°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H5ClOS
Quantité 25 g
Synonyme 2-bromothiophenol, o-bromothiophenol, o-bromobenzenethiol, 2-bromo thiophenol, benzenethiol, 2-bromo, benzenethiol, o-bromo, 2-bromobenzene-1-thiol, 2-bromo-benzenethiol, 2-bromo-thiophenol, 2-bromobenzene thiol
SMILES CC(=O)C1=CC=C(Cl)S1
Nom IUPAC 2-bromobenzènethiol
CID PubChem 80598
Poids de la formule 160.62
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Crystalline Powder or Crystals