Learn More
2-Acétyl-5-méthylfurane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494040
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
Conditionnement:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494040 25 g 25g
11423237 10 g 10g
11433237 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11494040 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16172.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1193-79-9 | C7H8O2 | 124.139 g/mol
Glucose was transformed to various furan compounds and carboxylic acids derivatives by heat treatment of autoclave such as levulinic acid, 2-acetylfuran and 2-acetyl-5-methylfuran. using 2-acetyl-5-methylfuran or 1,5-dimethyl-2-pyrrolecarbonitrile as reactants, that the formation of the 4-arylation products. Reaction of 2-acetyl-5-methylfuran 6a with 2-aminoethanol pioduced in 79% yield the aminal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le glucose a été transformé en divers composés furanes et dérivés d’acides carboxyliques par traitement thermique d’autoclave tels que l’acide lévulinique, le 2-acétylfurane et le 2-acétyl-5-méthylfurane. En utilisant le 2-acétyl-5-méthylfurane ou le 1,5-diméthyl-2-pyrrolecarbonitrile comme réactifs, que la formation des produits de 4-arylation. La réaction du 2-acétyl-5-méthylfurane 6a avec le 2-aminoéthanol pioducé en 79 % conduit à l’aminal.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans l’alcool.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1193-79-9
Formule moléculaire C7H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 124.139
Numéro MDL MFCD00003243
Clé InChI KEFJLCGVTHRGAH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-acetyl-5-methylfuran, 5-methyl-2-acetylfuran, 1-5-methylfuran-2-yl ethanone, 1-5-methyl-2-furyl ethanone, 5-methyl-2-furylmethylketone, ethanone, 1-5-methyl-2-furanyl, 1-5-methyl-2-furanyl ethanone, 2-methyl-5-acetylfuran, 1-5-methyl-2-furyl ethan-1-one, methyl 5-methyl-2-furyl ketone
CID PubChem 14514
ChEBI CHEBI:562752
Nom IUPAC 1-(5-méthylfurane-2-yl)éthanone
SMILES CC1=CC=C(O1)C(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Acetyl-5-methylfuran
Densité 1.068
Point d’ébullition 100°C to 101°C (25 mmHg)
Point d’éclair 80°C (176°F)
Indice de réfraction 1.513
Quantité 25 g
Beilstein 110853
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water. Soluble in alcohol.
Poids de la formule 124.14
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Acetyl-5-methylfuran
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Acetyl-5-methylfuran