Learn More
2-acétyl-5-méthylfurane, TRC
Code produit 30319359
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30319359 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30319359 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA189008500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Acetyl-5-methylfuran
CAS 1193-79-9
Formule moléculaire C7 H8 O2
Quantité 500 mg
Synonyme 1-(5-Methyl-2-furanyl)ethanone, 1-(5-Methylfuran-2-yl)ethanone, 2-Acetyl-5-methylfuran, 2-Methyl-5-acetylfuran, 5-Acetyl-2-methylfuran, 5-Methyl-2-furylethanone, NSC 80404
Formule InChI InChI=1S/C7H8O2/c1-5-3-4-7(9-5)6(2)8/h3-4H,1-2H3
SMILES CC(=O)c1oc(C)cc1
Nom IUPAC 1-(5-méthyl-2-furyl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 124.137
Poids de la formule 124.0524