Learn More
2-acétyl-6-bromopyridine, TRC
Code produit 30326264
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30326264 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30326264 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA16850510G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Acetyl-6-bromopyridine
CAS 49669-13-8
Formule moléculaire C7H6BrNO
Quantité 10 g
Synonyme 1-(6-Bromopyridin-2-yl)ethanone, 2-Acetyl-6-bromopyridine, 2-Bromo-6-acetylpyridine6-Acetyl-2-bromopyridine, 6-Bromo-2-acetylpyridine, 6-Bromopyridin-2-yl methyl ketone
Formule InChI InChI=1S/C7H6BrNO/c1-5(10)6-3-2-4-7(8)9-6/h2-4H,1H3
SMILES CC(=O)c1cccc(Br)n1
Nom IUPAC 1-(6-bromopyridine-2-yl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 200.03
Poids de la formule 198.9633