Learn More
2-acétyl-6-méthoxynaphtalène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489166
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11489166 25 g 25g
11499166 100 g 100g
11409176 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11489166 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18031.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3900-45-6 | C13H12O2 | 200.237 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3900-45-6
Formule moléculaire C13H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 200.237
Numéro MDL MFCD00021643
Clé InChI GGWCZBGAIGGTDA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-acetyl-6-methoxynaphthalene, 1-6-methoxynaphthalen-2-yl ethanone, 1-6-methoxy-2-naphthyl ethanone, 6-methoxy-2-acetylnaphthalene, unii-61vbh3537c, 6'-methoxy-2'-acetonaphthone, 1-6-methoxy-2-naphthyl ethan-1-one, ethanone, 1-6-methoxy-2-naphthalenyl, 2-acetyl-6-methoxy naphthalene, 6-methoxy-2-acetyl naphthalene
CID PubChem 77506
Nom IUPAC 1-(6-méthoxynaphtalène-2-yl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Acetyl-6-methoxynaphthalene
Point de fusion 107°C to 109°C
Point d’ébullition 155°C to 160°C (0.4 mmHg)
Quantité 25 g
Beilstein 1871098
Poids de la formule 200.24
Pourcentage de pureté 98%