Learn More
2-acétyl-6-méthoxynaphtalène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10511554 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10511554 1 g Flacon en verre 1g
10477140 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10511554 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 134780010
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3900-45-6 | C13H12O2 | 200.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3900-45-6
Formule moléculaire C13H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 200.24
Numéro MDL MFCD00021643
Clé InChI GGWCZBGAIGGTDA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-acetyl-6-methoxynaphthalene, 1-6-methoxynaphthalen-2-yl ethanone, 1-6-methoxy-2-naphthyl ethanone, 6-methoxy-2-acetylnaphthalene, unii-61vbh3537c, 6'-methoxy-2'-acetonaphthone, 1-6-methoxy-2-naphthyl ethan-1-one, ethanone, 1-6-methoxy-2-naphthalenyl, 2-acetyl-6-methoxy naphthalene, 6-methoxy-2-acetyl naphthalene
CID PubChem 77506
Nom IUPAC 1-(6-méthoxynaphtalène-2-yl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Acetyl-6-methoxynaphthalene
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 108.0°C to 109.0°C
Couleur Beige / jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC10H6COCH3
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 200.24
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Acetyl-6-methoxynaphthalene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.