Learn More
2-acétyl-6-méthylpyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Acetyl-6-methylpyridine |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 209°C |
| Point d’éclair | 84°C (183°F) |
| Indice de réfraction | 1.515 |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 109564 |
| Poids de la formule | 135.17 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Forme physique | Solide |