Learn More
2-acétyl-6-méthylpyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15462679
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15462679 5 g 5g
15472679 250 mg 250mg
15452679 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15462679 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H65997.06
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 6940-57-4 | C8H9NO | 135.166 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6940-57-4
Formule moléculaire C8H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 135.166
Numéro MDL MFCD06658293
Clé InChI FPQMUQPPAYCAME-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-acetyl-6-methylpyridine, 1-6-methylpyridin-2-yl ethanone, 1-6-methylpyridin-2-yl ethan-1-one, ketone, methyl 6-methyl-2-pyridyl, 6-acetyl-2-picoline, 1-6-methyl-pyridin-2-yl-ethanone, 1-6-methyl-2-pyridinyl ethanone, 6-methyl-2-acetylpyridine, ethanone, 1-6-methyl-2-pyridinyl, 6-acetyl-2-methylpyridine
CID PubChem 138872
Nom IUPAC 1-(6-méthylpyridine-2-yl)éthanone
SMILES CC1=CC=CC(=N1)C(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Acetyl-6-methylpyridine
Couleur Jaune
Point d’ébullition 209°C
Point d’éclair 84°C (183°F)
Indice de réfraction 1.515
Quantité 5 g
Beilstein 109564
Poids de la formule 135.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide