Learn More
2-Acétyl-7-amino-1,2,3,4- tétrahydroisoquinoléine 95 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
La 2-acétyl-7-amino-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine est utilisée comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Acetyl-7-amino-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline |
| Point de fusion | 107°C to 111°C |
| Couleur | Marron |
| Quantité | 1 g |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Poids de la formule | 190.24 |
| Pourcentage de pureté | 95% |
| Forme physique | Solide |