Learn More
2-acétyl-7-éthylbenzofurane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Acetyl-7-ethylbenzofuran |
| CAS | 59664-03-8 |
| Formule moléculaire | C12H12O2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1-(7-Ethyl-2-benzofuranyl)ethanone, 7-Ethyl-2-benzofuranyl Methyl Ketone |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H12O2/c1-3-9-5-4-6-10-7-11(8(2)13)14-12(9)10/h4-7H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCc1cccc2cc(oc12)C(=O)C |
| Nom IUPAC | 1-(7-éthyl-1-benzofuran-2-yl)éthanone |
| Poids moléculaire (g/mol) | 188.22 |
| Poids de la formule | 188.0837 |