Learn More
2-acétylphénothiazine, TRC
Code produit 30309713
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30309713 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30309713 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA187570100G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Acetyl Phenothiazine
CAS 6631-94-3
Formule moléculaire C14H11NOS
Quantité 100 g
Synonyme ML 171, 1-(10H-Phenothiazin-2-yl)ethanone, Methyl Phenothiazin-2-yl Ketone, 2-Acetyl-10H-phenothiazine, 2-Acetylphenothiazine, NSC 169669, NSC 57951
SMILES CC(=O)c1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1
Poids moléculaire (g/mol) 241.31