Learn More
2-acétylphénothiazine, TRC
Code produit 30322434
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30322434 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30322434 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA18757050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Acetyl Phenothiazine
CAS 6631-94-3
Formule moléculaire C14H11NOS
Quantité 50 mg
Synonyme ML 171, 1-(10H-Phenothiazin-2-yl)ethanone, Methyl Phenothiazin-2-yl Ketone, 2-Acetyl-10H-phenothiazine, 2-Acetylphenothiazine, NSC 169669, NSC 57951
SMILES CC(=O)c1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1
Poids moléculaire (g/mol) 241.31