Learn More
2-(acétylamino)-2-désoxy-D-glucopyranose 3,4,6-triacétate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(Acetylamino)-2-deoxy-D-glucopyranose 3,4,6-Triacetate |
| CAS | 34051-43-9 |
| Formule moléculaire | C14H21NO9 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | N-Acetyl-glucosamine 3,4,6-Triacetate |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H21NO9/c1-6(16)15-11-13(23-9(4)19)12(22-8(3)18)10(24-14(11)20)5-21-7(2)17/h10-14,20H,5H2,1-4H3,(H,15,16)/t10-,11-,12-,13-,14?/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| Nom IUPAC | [(2R,3S,4R,5R)-5-acétamido-3,4-diacétyloxy-6-hydroxyoxan-2-yl]acétate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 347.32 |
| Poids de la formule | 347.1216 |