Learn More
2-Acetylbenzo[b]thiophene, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11434667
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11434667 5 g 5g
11424667 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11434667 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21173.06
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 22720-75-8 | C10H8OS | 176.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 22720-75-8
Formule moléculaire C10H8OS
Poids moléculaire (g/mol) 176.23
Numéro MDL MFCD00090217
Clé InChI SGSGCQGCVKWRNM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-acetylbenzothiophene, 2-acetylbenzo b thiophene, 1-benzo b thiophen-2-yl ethanone, 1-benzo b thiophen-2-yl-ethanone, 1-1-benzothiophen-2-yl ethanone, 1-1-benzothiophen-2-yl ethan-1-one, ethanone, 1-benzo b thienyl, 1-benzo b thiophen-2-yl ethan-1-one
CID PubChem 89805
Nom IUPAC 1-(1-benzothiophène-2-yl)éthan-1-one
SMILES CC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Acetylbenzo[b]thiophene
Point de fusion 86°C to 88°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 176.23
Pourcentage de pureté 98%