Learn More
2-Acetylbenzofuran, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Acetylbenzofuran |
| CAS | 1646-26-0 |
| Formule moléculaire | C10H8O2 |
| Numéro MDL | MFCD00005849 |
| Quantité | 25 g |
| SMILES | CC(=O)C1=CC2=C(O1)C=CC=C2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 160.17 |
| Pourcentage de pureté | 98% |