Learn More
Acide 2-acétylbenzoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2-Acetylbenzoic acid is used as a component of hair dyes. It is used as an intermediate for pharmaceutical, cosmetics, agrochemical and food industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le composé 2-acide acétylbenzoïque est utilisé dans les colorants capillaires. Il est utilisé comme intermédiaire pour les industries pharmaceutiques, cosmétiques, agrochimiques et alimentaires.
Solubilité
Soluble dans le dichlorométhane et l’acétate d’éthyle. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
À conserver à -20°C, à l’écart d’agents oxydants. Stocker dans un lieu frais et sec dans des récipients bien scellés.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Acetylbenzoic acid |
| Point de fusion | 115°C to 118°C |
| Odeur | Odorless |
| Quantité | 50 g |
| Beilstein | 1210557 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in Dichloromethane and Ethyl Acetate. Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 164.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.