Learn More
Acide 2-aminocéphalosporanique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10581364 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10581364 100 g Flacon en verre 100g
10122320 5 g Flacon en verre 5g
10428050 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10581364 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 102471000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 577-56-0 | C9H8O3 | 164.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 577-56-0
Formule moléculaire C9H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Numéro MDL MFCD00002475
Clé InChI QDAWXRKTSATEOP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-acetylbenzoic acid, benzoic acid, 2-acetyl, 2-acetylbenzoicacid, acetophenone-2-carboxylic acid, 2-acetyl-benzoic acid, benzoic acid, acetyl, 3-hydroxy-3-methylphthalide, 2'-acetophenonecarboxylic acid, acetophenone-2'-carboxylic acid, methyl phenyl ketone-o-carboxylic acid
CID PubChem 68474
Nom IUPAC Acide2- acétylbenzoïque
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Acetylbenzoic acid
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 115°C to 118°C
Couleur Jaune à orange
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COC6H4COOH
Quantité 100 g
Beilstein 10, 690
Poids de la formule 164.16
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Acetylbenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.