Learn More
Acide 2-acétylbenzoïque, TRC
Code produit 30309357
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30309357 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30309357 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1695501G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Acetylbenzoic Acid
CAS 577-56-0
Formule moléculaire C9 H8 O3
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C9H8O3/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
SMILES CC(=O)c1ccccc1C(=O)O
Nom IUPAC 2-acetylbenzoic acid
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Poids de la formule 164.0473