Learn More
2-acétylbenzothiophène, TRC
Code produit 30316732
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30316732 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30316732 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1703251G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Benzo-[b]thien-2-ylethanone
CAS 22720-75-8
Formule moléculaire C10 H8 O S
Quantité 1 g
Synonyme 1-Benzo-[b]thien-2-ylethanone
Formule InChI InChI=1S/C10H8OS/c1-7(11)10-6-8-4-2-3-5-9(8)12-10/h2-6H,1H3
SMILES CC(=O)c1cc2ccccc2s1
Nom IUPAC 1-(1-benzothiophène-2-yl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 176.23
Poids de la formule 176.0296