Learn More
2-acetylbutyrolactone, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10520604 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
100mL
250mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10520604 1 L -
10745551 100 mL 100mL
10438050 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10520604 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 102490010
 Article restreint
Expédition estimée: 15-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 517-23-7 | C6H8O3 | 128.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 517-23-7
Formule moléculaire C6H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 128.13
Numéro MDL MFCD00005394
Clé InChI OMQHDIHZSDEIFH-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-acetylbutyrolactone, 3-acetyldihydrofuran-2 3h-one, alpha-acetylbutyrolactone, alpha-acetyl-gamma-butyrolactone, 3-acetyldihydro-2 3h-furanone, 2 3h-furanone, 3-acetyldihydro, 3-acetyltetrahydrofuran-2-one, 2-oxo-3-acetyltetrahydrofuran, 3-acetyltetrahydro-2-furanone, 3-acetyl-2 3h-4,5-dihydrofuranone
CID PubChem 10601
Nom IUPAC 3-acétyloxolan-2-one
SMILES CC(=O)C1CCOC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Acetylbutyrolactone
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Densité 1.1800g/mL
Point d’ébullition 107°C to 108°C (5.0 mmHg)
Point d’éclair 140°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4585
Quantité 1 L
Merck Index 15, 78
Gravité spécifique 1.18
Informations sur la solubilité Solubility in water: 310g/L (20°C)
Poids de la formule 128.13
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Acetylbutyrolactone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.