Learn More
2-acétylbutyrolactone, TRC
Code produit 30323304
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30323304 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30323304 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1712505G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Acetylbutyrolactone
CAS 517-23-7
Formule moléculaire C6H8O3
Quantité 5 g
Synonyme 2(3H)-Furanone, 3-acetyldihydro-, : Acetoacetic acid, 2-(2-hydroxyethyl)-, γ-lactone (6CI,7CI), 3-Acetyldihydro-2(3H)-furanone, 2-Acetyl-γ-butyrolactone, 2-Acetylbutanolide, 2-Acetylbutyrolactone, 2-Oxo-3-acetyltetrahydrofuran, 3-Acetyl-4,5-dihydro-2(3H)-furanone, 3-Acetyl-4,5-dihydro-3H-2-furanone, 3-Acetyl-4,5-dihydrofuran-2-one, 3-Acetyldihydrofuran-2-one, 3-Acetyltetrahydro-2-furanone, Dihydro-3-acetyl-2(3H)-furanone, NSC 2019, α-(2-Hydroxyethyl)acetoacetic acid γ-lactone, α-Acetobutyrolactone, α-Acetyl-γ-butyrolactone, α-Acetyl-γ-hydroxybutyric acid γ-lactone, α-Acetylbutyrolactone, 3-Acetyldihydro-2(3H)-furanone, 3-Acetyldihydrofuran-2-one, alpha-Acetyl-gamma-butyrolactone, alpha-Acetyl-gamma-hydroxybutyric Acid gamma-Lactone, 2-Oxo-3-acetyltetrahydrofuran, NSC 2019, alpha-(2-Hydroxyethyl)acetoacetic acid gamma-lactone
Formule InChI InChI=1S/C6H8O3/c1-4(7)5-2-3-9-6(5)8/h5H,2-3H2,1H3
SMILES CC(=O)C1CCOC1=O
Nom IUPAC 3-acétyloxolan-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 128.13
Poids de la formule 128.0473