Learn More
2-acétylcyclohexanone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10622572 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10622572 25 g Flacon en verre 25g
10133481 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10622572 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 346190250
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 874-23-7 | C8H12O2 | 140.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 874-23-7
Formule moléculaire C8H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 140.18
Numéro MDL MFCD00001633
Clé InChI OEKATORRSPXJHE-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-acetylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-acetyl, 2-acetyl-1-cyclohexanone, .alpha.-acetylcyclohexanone, 2-acetyl cyclohexanone, 2-acetyl-cyclohexanone, cyclohexanone,2-acetyl, 1-acetyl-2-oxocyclohexane, alpha-acetylcyclohexanone, acetylcyclohexanone
CID PubChem 13400
Nom IUPAC Acétylcyclohexane-2 one-1
SMILES CC(=O)C1CCCCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Acetylcyclohexanone
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0630g/mL
Point d’ébullition 224°C to 226°C
Point d’éclair 79°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COC6H9(=O)
Indice de réfraction 1.5090 to 1.511
Quantité 25 g
Beilstein 07, 559
Gravité spécifique 1.063
Poids de la formule 140.18
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide