Learn More
2-acétylcyclohexanone, TRC
Code produit 30313275
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30313275 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30313275 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA17210525G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Acetylcyclohexanone
CAS 874-23-7
Formule moléculaire C8H12O2
Quantité 25 g
Synonyme 2-Acetylcyclohexanone, 2-Acetyl-1-cyclohexanone, 2-Acetylcyclohexanone, NSC 7713, alpha-Acetylcyclohexanone
Formule InChI InChI=1S/C8H12O2/c1-6(9)7-4-2-3-5-8(7)10/h7H,2-5H2,1H3
SMILES CC(=O)C1CCCCC1=O
Nom IUPAC Acétylcyclohexane-2 one-1
Poids moléculaire (g/mol) 140.18
Poids de la formule 140.0837