Learn More
2-acétylcyclohexanone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Acetylcyclohexanone |
| CAS | 874-23-7 |
| Formule moléculaire | C8H12O2 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | 2-Acetylcyclohexanone, 2-Acetyl-1-cyclohexanone, 2-Acetylcyclohexanone, NSC 7713, alpha-Acetylcyclohexanone |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H12O2/c1-6(9)7-4-2-3-5-8(7)10/h7H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)C1CCCCC1=O |
| Nom IUPAC | Acétylcyclohexane-2 one-1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 140.18 |
| Poids de la formule | 140.0837 |