Learn More
2-Acétylnaphtalène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484040
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
100g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484040 100 g 100g
11432527 50 g 50g
11442527 250 g 250g
11422527 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11484040 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14793.22
 Article restreint
En stock
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 93-08-3 | C12H10O | 170.211 g/mol
2-Acetylnaphthalene is used as a flavoring agent in food. It serves as an intermediate in the preparation of piperidinyl pyrazoles as potent DNA gyrase inhibitors. Further, it is used in air care products, cleaning and furnishing care products. In addition to this, it is used in the synthesis of aromatic enone and dienone analogues of curcumin as angiogenesis inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-Acétylnaphtalène est utilisé comme aromatisant dans les aliments. Il sert d’intermédiaire dans la préparation de pyrazoles pipéridinyle comme puissants inhibiteurs de l’ADN gyrase. De plus, il est utilisé dans les produits d’assainissement de l’air, de nettoyage et d’entretien du mobilier. En outre, il est employé dans la synthèse d’analogues aromatiques de l’énone et de la diénone de la curcumine comme inhibiteurs de l’angiogenèse.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’acétone et l’éther. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes et les agents réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93-08-3
Formule moléculaire C12H10O
Poids moléculaire (g/mol) 170.211
Numéro MDL MFCD00004108
Clé InChI XSAYZAUNJMRRIR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-acetylnaphthalene, 2-acetonaphthone, 2'-acetonaphthone, methyl 2-naphthyl ketone, acetonaphthone, 1-naphthalen-2-yl ethanone, 1-2-naphthyl ethanone, ethanone, 1-2-naphthalenyl, oranger cyrstals, 2-naphthyl methyl ketone
CID PubChem 7122
ChEBI CHEBI:52364
Nom IUPAC 1-naphtalén-2-yléthanone
SMILES CC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Specifikationer
Nom chimique ou matériau 2-Acetylnaphthalene
Point de fusion 52°C to 56°C
Point d’ébullition 300°C to 301°C
Point d’éclair 168°C (334°F)
Quantité 100 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 774965
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,acetone and ether. Insoluble in water.
Poids de la formule 170.21
Pourcentage de pureté 99%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.