Learn More
2-acétylnaphtalène, TRC
Code produit 30318824
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30318824 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30318824 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1872105G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Acetylnaphthalene
CAS 93-08-3
Formule moléculaire C12 H10 O
Quantité 5 g
Synonyme 2'-Acetonaphthone (6CI,8CI), 1-(2-Naphthalenyl)ethanone, 1-(2-Naphthyl)ethan-1-one, 1-(2-Naphthyl)ethanone, 1-(Naphthalen-2-yl) ethan-1-one, 1-(Naphthalen-2-yl)ethanone, 1-(Naphthalen-3-yl)ethanone, 2-Acetonaphthalene, 2-Acetylnaphthalene, 2-Naphthyl methyl ketone, Methyl 2-naphthyl ketone, Methyl β-naphthyl ketone, NSC 7658, Oranger crystals, β-Acetonaphthone, β-Acetylnaphthalene, β-Naphthyl methyl ketone, Ethanone, 1-(2-naphthalenyl)-
Formule InChI InChI=1S/C12H10O/c1-9(13)11-7-6-10-4-2-3-5-12(10)8-11/h2-8H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccc2ccccc2c1
Nom IUPAC 1-naphthalène-2-ylétanique
Poids moléculaire (g/mol) 170.21
Poids de la formule 170.0732