Learn More
Acide 2-(Acétyloxy)-3-méthylbenzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10712693
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10712693 1 g 1g
10269924 5 g 5g
10633223 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10712693 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01734DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 4386-39-4
Formule moléculaire C10H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 194.19
Numéro MDL MFCD00085683
Clé InChI XRBMKGUDDJPAMH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-acetyloxy-3-methylbenzoic acid, 2-acetoxy-3-methylbenzoic acid, 2-acetoxy-m-toluic acid, unii-2g83e641hz, 2-acetoxy-3-methyl-benzoic acid, 3-methylacetylsalicylic acid, benzoic acid,2-acetyloxy-3-methyl, 3-methyl-2-acetoxybenzoic acid, cresopirine, cresopyrine
CID PubChem 78094
Nom IUPAC Acide2-acétyloxy-3-méthylbenzoïque
SMILES CC(=O)OC1=C(C)C=CC=C1C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Acetyloxy)-3-methylbenzoic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Poids de la formule 194.19
Pourcentage de pureté 97%