Learn More
Ester méthylique de l'acide 2-(acétyloxy)-3-nitrobenzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(Acetyloxy)-3-nitrobenzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 22621-42-7 |
| Formule moléculaire | C10 H9 N O6 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 3-Nitrosalicylic Acid Methyl Ester Acetate |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H9NO6/c1-6(12)17-9-7(10(13)16-2)4-3-5-8(9)11(14)15/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cccc(c1OC(=O)C)[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | 2-acétyloxy-3-nitrobenzoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 239.182 |
| Poids de la formule | 239.043 |