Learn More
2-Acétylpyrazine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498446
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498446 5 g 5g
11488446 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11498446 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15917.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 22047-25-2 | C6H6N2O | 122.127 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 22047-25-2
Formule moléculaire C6H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 122.127
Numéro MDL MFCD00006134
Clé InChI DBZAKQWXICEWNW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetylpyrazine, 2-acetylpyrazine, ethanone, 1-pyrazinyl, 1-pyrazin-2-yl ethan-1-one, methyl pyrazinyl ketone, 2-acetyl pyrazine, ketone, methyl pyrazinyl, 1-pyrazinylethanone, 1-pyrazin-2-yl-ethanone, 1-pyrazin-2-yl ethanone
CID PubChem 30914
Nom IUPAC 1-pyrazine-2-ylethanone
SMILES CC(=O)C1=NC=CN=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Acetylpyrazine
Point de fusion 75°C to 78°C
Point d’ébullition 78°C to 79°C (8 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 109630
Poids de la formule 122.13
Pourcentage de pureté 99%