Learn More
2-acétylpyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490583
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490583 25 g 25g
11400593 100 g 100g
11410593 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490583 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12688.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.43€
    38.65€ / 25g
    Économisez 8.78€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1122-62-9 | C7H7NO | 121.139 g/mol
2-Acetylpyridine used as flavoring agent. It is also used in application for food additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-Acétylpyridine est utilisée comme agent aromatique. Elle est également utilisée pour l’application d’additifs alimentaires.
Solubilité
Soluble dans l’eau (18,2 g/100 g à 25 C). Soluble dans l’acétate. Légèrement soluble dans le tétrachlorure de carbone.
Remarques
Entreposer dans un endroit frais et sec, dans un récipient hermétiquement fermé. Endroit bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1122-62-9
Formule moléculaire C7H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 121.139
Numéro MDL MFCD00006303
Clé InChI AJKVQEKCUACUMD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-acetylpyridine, 1-pyridin-2-yl ethanone, methyl 2-pyridyl ketone, 2-acetopyridine, 2-pyridyl methyl ketone, acetylpyridine, ethanone, 1-2-pyridinyl, ketone, methyl 2-pyridyl, 1-pyridin-2-yl ethan-1-one, 1-2-pyridinyl ethanone
CID PubChem 14286
Nom IUPAC 1-pyridine-2-ylethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Acetylpyridine
Point de fusion 8°C to 10°C
Densité 1.082
Point d’ébullition 189°C to 190°C
Point d’éclair 76°C (169°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.522
Quantité 25 g
Beilstein 107759
Informations sur la solubilité Soluble in water (18.2g/100g @ 25C). Soluble in and acetate. Slightly soluble in carbon tetrachloride.
Poids de la formule 121.14
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Acetylpyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Acetylpyridine